Key Documents
GF26380739
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 20 m, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 263-807-39
Lunghezza
20 m
Diametro
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)