Documenti fondamentali
GF24105484
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, L 1 m, condition copolymer
Sinonimo/i:
PP301440
Scegli un formato
1 EA
CHF 269.00
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 269.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 241-054-84
Lunghezza
1 m
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)