Documenti fondamentali
GF23312225
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145450
Scegli un formato
1 EA
CHF 348.00
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 348.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 348.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 233-122-25
Lunghezza
2 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)