Documenti fondamentali
GF20817198
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 10m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Sinonimo/i:
NI095821
Scegli un formato
1 EA
CHF 312.00
CHF 312.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 312.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 312.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyurethane insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 208-171-98
Spessore isolante
0.005 mm
Lungh. filo × diam.
10 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)