Documenti fondamentali
GF23173466
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 3mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Sinonimo/i:
TI016830
Scegli un formato
1 EA
CHF 234.00
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 234.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 234.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres (grade 200)
Qualità
precision sphere
Confezionamento
1 ea of 100 pieces
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 231-734-66
Diametro
3 mm
sphericity
5.08 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)