Documenti fondamentali
GF22378945
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 2mm diameter, 100pcs
Sinonimo/i:
TI016820
Scegli un formato
1 EA
CHF 229.00
CHF 229.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 229.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 229.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 223-789-45
Diametro
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)