Documenti
GF21536883
Polyimide
(PI), film, thickness 0.15 mm, size 140 × 150 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM301452
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 215-368-83
Misura
140 × 150 mm
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3