Documenti fondamentali
GF93085308
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Sinonimo/i:
ET316300
Scegli un formato
1 EA
CHF 421.00
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 421.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 421.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 930-853-08
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)