Documenti fondamentali
GF19916073
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
25mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT027910
Scegli un formato
1 EA
CHF 819.00
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 819.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 819.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 199-160-73
L × diam.
25 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)