Documenti
GF18573970
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
PP303100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 185-739-70
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3