Documenti fondamentali
GF18433964
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), monofilament, diam. 1 mm, L 10 m, condition optical fiber
Sinonimo/i:
ME305910
Scegli un formato
1 EA
CHF 338.00
CHF 338.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 338.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 338.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 184-339-64
Lunghezza
10 m
Diametro
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)