Documenti fondamentali
GF15982959
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 1 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
AL623541
Scegli un formato
1 EA
CHF 346.00
CHF 346.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 346.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 346.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 159-829-59
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
25.4 mm
Peso
400 gper meter squared
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)