Documenti
GF18230060
Chromium
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CR000210
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-300-60
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura
12.5 × 12.5 mm
Spessore
0.5 mm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N