Documenti fondamentali
GF18229754
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ET307994
Scegli un formato
1 EA
CHF 425.00
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 425.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 425.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-297-54
Lunghezza
1000 mm
Diametro
50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)