Documenti fondamentali
GF18159295
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g, condition isotactic
Sinonimo/i:
PP306315
Scegli un formato
1 EA
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 457.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 181-592-95
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)