Documenti fondamentali
GF18027334
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 200g
Sinonimo/i:
AB036010
Scegli un formato
1 EA
CHF 986.00
CHF 986.00
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 986.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 986.00
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 180-273-34
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)