Documenti
GF17977607
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311151
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 179-776-07
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3