Documenti fondamentali
GF93839215
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311151
Scegli un formato
1 EA
CHF 271.00
CHF 271.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 271.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 271.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-392-15
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)