Documenti fondamentali
GF17917713
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN536010
Scegli un formato
1 EA
CHF 391.00
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 391.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 391.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 179-177-13
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)