Documenti
GF16783768
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FF210385
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 167-837-68
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3