Documenti
GF16682902
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT075140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 166-829-02
Lunghezza
0.1 m
Diametro
1.0 mm