Key Documents
GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Sinonimo/i:
AL417920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 156-392-40
Lunghezza
100 mm
Diametro
20 mm