Documenti fondamentali
GF15208657
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, tex number 100, length 20 m, filament diameter 0.011mm
Sinonimo/i:
AL625710
Scegli un formato
1 EA
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 330.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 152-086-57
Lunghezza
20 m
Diametro
0.011 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)