Documenti fondamentali
GF14274176
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, clear amber
Sinonimo/i:
SU306311
Scegli un formato
1 EA
CHF 893.00
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 893.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-741-76
Peso
2000 g
Colore
clear amber
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)