Documenti fondamentali
GF13252485
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, size 300 × 300 mm, condition clear amber
Sinonimo/i:
AC321090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 132-524-85
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)