Documenti fondamentali
GF12780547
Bismuth
foil, thickness 0.0125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Sinonimo/i:
BI000130
Scegli un formato
1 EA
CHF 853.00
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 853.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141706
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 853.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
Light Tight (LT)
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 127-805-47
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.0125 mm
Matrice
Permanent Polyester support
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
All foils are mounted on a permanent support which cannot be removed without damaging the foil.
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)