Documenti fondamentali
GF12641701
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 100 g, min. particle size 150 micron
Sinonimo/i:
TI016015
Scegli un formato
1 EA
CHF 544.00
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 544.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 126-417-01
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
200 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)