Documenti fondamentali
GF11910743
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR005143
Scegli un formato
1 EA
CHF 252.00
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 252.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141751
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 252.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.2%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 119-107-43
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.5 m
Diametro
1.0 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)