Documenti
GF10534575
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), mesh, nominal aperture 50ám, size 250 × 250 mm, monofil diameter 39ám
Sinonimo/i:
AM328710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-345-75
Misura
250 × 250 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Adipic acid 99%
Sigma-Aldrich
A26357
Adipic acid