Documenti
GF10480306
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 500 mm, wall thickness 0.25 mm
Sinonimo/i:
FF217300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 104-803-06
Lunghezza
500 mm
D.E.
2.1 mm
Spessore delle pareti
0.25 mm