Documenti fondamentali
GF99421162
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 4.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinonimo/i:
FF217401
Scegli un formato
1 EA
CHF 141.00
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 141.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 141.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-211-62
Lunghezza
500 mm
D.E.
4.0 mm
Spessore delle pareti
0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)