GF09947885
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
MG516100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 099-478-85
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)