Documenti
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FF210331
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 099-363-11
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.25 mm