Documenti fondamentali
GF83004544
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 5 m, coil width 12 mm
Sinonimo/i:
FF210331
Scegli un formato
1 EA
CHF 286.00
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 286.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 286.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 830-045-44
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
12 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)