GF08690069
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
NI716010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-900-69
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)