GF08538970
Carbon
foil, 250x250mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000315, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 085-389-70
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × thickness × thickness
250 mm × 250 mm × 0.35 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N