GF05895568
Iron-Nickel alloy, Fe50Ni50
10m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE075160
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 058-955-68
L × diam.
10 m × 1.0 mm