Documenti fondamentali
GF04384807
Indium
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
IN007920
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’300.00
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’300.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 043-848-07
Resistività
8.37 μΩ-cm
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)