GF03264353
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, grade super-tough
Sinonimo/i:
AM326315
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-643-53
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
3 mm