Documenti fondamentali
GF03217429
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
FP301305
Scegli un formato
1 EA
CHF 555.00
CHF 555.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 555.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 555.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-174-29
Lunghezza
5 m
Spessore
0.15 mm
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
GF03836730GF85300848GF83047114
Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 5 m
GF03217429
Polytetrafluoroethylene
Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 2 m
GF03836730
Polytetrafluoroethylene
Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 2 m
GF85300848
Polytetrafluoroethylene
Polytetrafluoroethylene (PTFE), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm
GF83047114
Polytetrafluoroethylene
form
film
form
film
form
film
form
film
L
5 m
L
2 m
L
2 m
L
-
thickness
0.15 mm
thickness
0.01 mm
thickness
0.15 mm
thickness
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)