GF03105100
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
100mm rod, 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE257910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 031-051-00
L × diam.
100 mm × 6.35 mm