Documenti fondamentali
GF02843456
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
TK025120
Scegli un formato
1 EA
CHF 657.00
CHF 657.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 657.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 657.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-434-56
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)