Key Documents
GF01716690
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145440
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 017-166-90
Lunghezza
2 m
Diametro
0.38 mm