Documenti fondamentali
GF01407327
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 0.5m coil, 0.10mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI040230
Scegli un formato
1 EA
CHF 563.00
CHF 563.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 563.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 563.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 014-073-27
Misura × spessore
0.5 m × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)