GF01360000
Platinum
wire, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.99%
Sinonimo/i:
PT005143
Saggio
99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-600-00
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.38 mm
P. eboll.
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N