Documenti fondamentali
GF00842857
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.0065mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070230
Scegli un formato
1 EA
CHF 360.00
CHF 360.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 360.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 360.00
Spedizione prevista il29 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 008-428-57
Misura × spessore
0.5 m × 0.0065 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)