Documenti fondamentali
G2834
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
98%
Sinonimo/i:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.13
Beilstein:
4164348
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +21.6°, c = 1 in 6 M HCl
Punto di fusione
232 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2