Documenti fondamentali
G1652
Sigma-Aldrich
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Descrizione
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
contiene
0.02% sodium azide as preservative
Concentrazione
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
Dimens. media particelle
17-23 nm (monodisperse)
Dimensione particelle
20 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Compatibilità
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
Stato fisico
Colloidal suspension
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)