F19906
Furfuryl alcohol
98%
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
915 °F
Limite di esplosione
16.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nose, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?