Documenti fondamentali
F12006
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrotoluene
99%
Scegli un formato
10 G
CHF 18.90
CHF 18.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 18.90
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 18.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
P. ebollizione
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)